P2664
Pyroglutamic acid p-nitroanilide
protease substrate
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C11H11N3O4
Número de CAS:
Peso molecular:
249.22
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352204
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.28
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
≥98% (TLC)
Formulario
powder
solubilidad
DMF: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
O=C1CC[C@H](N1)C(=O)Nc2ccc(cc2)N(=O)=O
InChI
1S/C11H11N3O4/c15-10-6-5-9(13-10)11(16)12-7-1-3-8(4-2-7)14(17)18/h1-4,9H,5-6H2,(H,12,16)(H,13,15)/t9-/m0/s1
Clave InChI
HGNBEWLBSCSJGV-VIFPVBQESA-N
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?