The product has a minimum activity of 3,800 units per mL. The exact amount will be listed on the lot specific Certificate of Analysis. Please see the link below to review a sample or lot specific Certificate:
https://www.sigmaaldrich.com/product/sigma/p2611#product-documentation#product-documentation
P2611
Pectinase from Aspergillus aculeatus
aqueous solution, ≥3,800 units/mL
Sinónimos:
Pectinex® Ultra SPL
About This Item
Productos recomendados
Formulario
aqueous solution
Nivel de calidad
actividad específica
≥3,800 units/mL
características de los productos alternativos más sostenibles
Waste Prevention
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
categoría alternativa más sostenible
, Enabling
temp. de almacenamiento
2-8°C
Descripción general
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Otras notas
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Los clientes también vieron
-
Can you please provide the amount of enzyme per mL of the solution?
1 answer-
Helpful?
-
-
What is the optimum pH and temperature for Pectinase from A. aculeatus (P2611) ?
1 answer-
The standard activity of this product is determined by the measurement of the viscosity reduction at pH 3.5 and at 20°C.