N4753
N-(2-Nitrophenylsulfenyl)-γ-aminobutyric acid (dicyclohexylammonium) salt
powder
Sinónimos:
NPS-GABA
About This Item
Productos recomendados
form
powder
Quality Level
color
yellow
storage temp.
−20°C
SMILES string
C1CCC(CC1)NC2CCCCC2.OC(=O)CCCNSc3ccccc3[N+]([O-])=O
InChI
1S/C12H23N.C10H12N2O4S/c1-3-7-11(8-4-1)13-12-9-5-2-6-10-12;13-10(14)6-3-7-11-17-9-5-2-1-4-8(9)12(15)16/h11-13H,1-10H2;1-2,4-5,11H,3,6-7H2,(H,13,14)
InChI key
DWPCVLOTBKFZQB-UHFFFAOYSA-N
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)