N3911
NBI 27914
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
5-Chloro-4-(N-(cyclopropyl)methyl-N-propylamino)-2-methyl-6-(2,4,6-trichlorophenyl)aminopyridine
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
solid
color
white
solubilidad
DMSO: >20 mg/mL at 60 °C
H2O: insoluble
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CCCN(CC1CC1)c2nc(C)nc(Nc3c(Cl)cc(Cl)cc3Cl)c2Cl
InChI
1S/C18H20Cl4N4/c1-3-6-26(9-11-4-5-11)18-15(22)17(23-10(2)24-18)25-16-13(20)7-12(19)8-14(16)21/h7-8,11H,3-6,9H2,1-2H3,(H,23,24,25)
Clave InChI
KNADXBVKFAUMCR-UHFFFAOYSA-N
Información sobre el gen
human ... CRHR1(1394)
Aplicación
- to study its effects on steroidogenic gene expression in GD15 mouse testis
- to study its effects on amyloid β production
- to study its effects on neurogenic activity of neural stem cells in the adult hippocampus
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?