N3014
βDinucleótido de β-nicotinamida y adenina hydrate
suitable for cell culture, ≥96.5% (HPLC), ≥96.5% (spectrophotometric assay), from yeast
Sinónimos:
β-DPN, β-NAD, -NAD, Coenzima 1, Cozimasa, DPN, Nadide, Nucleótido de difosfopiridina
About This Item
Productos recomendados
biological source
yeast
Quality Level
assay
≥96.5% (HPLC)
≥96.5% (spectrophotometric assay)
form
powder
mol wt
Mw 663.43 g/mol
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
impurities
≤3% Acetone
color
white to off-white
solubility
H2O: 50 mg/mL
storage temp.
−20°C
SMILES string
NC1=NC=NC2=C1N=CN2.O[C@@H]3[C@@H](COP(O)(OP(OC[C@@H](O4)[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H]4[N+]5=CC=CC(C(N)=O)=C5)([O-])=O)=O)OC[C@@H]3O
InChI
1S/C21H27N7O14P2/c22-17-12-19(25-7-24-17)28(8-26-12)21-16(32)14(30)11(41-21)6-39-44(36,37)42-43(34,35)38-5-10-13(29)15(31)20(40-10)27-3-1-2-9(4-27)18(23)33/h1-4,7-8,10-11,13-16,20-21,29-32H,5-6H2,(H5-,22,23,24,25,33,34,35,36,37)/t10-,11-,13-,14-,15-,16-,20-,21-/m1/s1
InChI key
BAWFJGJZGIEFAR-NNYOXOHSSA-N
Gene Information
human ... ESR1(2099) , ESR2(2100)
Application
- Sistema de sensores enzimáticos espectroelectroquímicos para la detección de acetaldehído en el vino: en este estudio se explora el desarrollo de un nuevo sistema de sensores en el que se utiliza el hidrato del dinucleótido de β-nicotinamida y adenina para detectar acetaldehído en el vino, mejorando la precisión del control de calidad del vino (Ibáñez et al., 2022).
- Cribado del inhibidor de la lactato deshidrogenasa a partir de compuestos bioactivos en productos naturales mediante microanálisis mediado electroforéticamente: en la investigación se utiliza dinucleótido de β-nicotinamida y adenina hidratado para detectar posibles inhibidores de la lactato deshidrogenasa, lo que podría llevar a nuevos agentes terapéuticos para enfermedades como el cáncer (Li et al., 2021).
- La combinación de NAD(+) y NADPH ofrece una mayor neuroprotección en los modelos de ictus isquémico al aliviar el estrés metabólico: esta investigación destaca los efectos neuroprotectores del NAD+ y el NADPH en modelos de ictus, enfatizando las posibles aplicaciones terapéuticas del dinucleótido de β-nicotinamida y adenina hidrato en neuroprotección (Huang et al., 2018).
Biochem/physiol Actions
Packaging
Other Notes
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c