Documentos clave
MWSDS17S
Sigma-Aldrich
Peptide Molecular Weight Marker
mol wt 2,500-17,000 Da
About This Item
Código UNSPSC:
12352202
Formulario
powder
mol peso
glucagon 3,480
myoglobin (1-153) 16,950
myoglobin I (56-131) 8,160
myoglobin I + II (1-131) 14,440
myoglobin I + III (56-153) 10,600
myoglobin II (1-55) 6,210
myoglobin III (132-153) 2,510
2,500-17,000 Da
temp. de almacenamiento
2-8°C
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Eduardo L V Silveira et al.
Clinical and vaccine immunology : CVI, 15(8), 1292-1300 (2008-06-27)
Earlier studies have demonstrated in A/Sn mice highly susceptible to Chagas' disease protective immunity against lethal Trypanosoma cruzi infection elicited by vaccination with an open reading frame (ORF) expressed by amastigotes. In our experiments, we used this mouse model to