MTCH6800SK
MTC™ Bio Halo™ Lightweight Single Channel Pipettor Starter Kit
4 pipettors and a 6 place carousel stand
Sinónimos:
pipette
About This Item
Código UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.15
Productos recomendados
Características
adjustable
manual
no. of channels 1
envase
pack of 1 ea
fabricante / nombre comercial
MTC™ Bio H6800-SK
Categorías relacionadas
Descripción general
Halo Pipettor Starter Kit, includes H6800-10 (10µL), H6800-20 (20µL), H6800-200 (200µL), H680-1MXL (1250µL), and H6800-CR (6 place carousel stand)
Características y beneficios
- 10-40% lighter than leading competitors
- 4 Digit micrometer with DriftGuard protection
- Exclusive 1250µL model for extended length tips
- User-enabled calibration port
- Compatible with universal tips
Información legal
Halo is a trademark of MTC Bio
MTC is a trademark of MTC Bio
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)