Merck
MSST0052
Sigma-Aldrich
SILuLite AKT2, RAC-beta serine/threonine-protein kinase human
recombinant, expressed in HEK 293 cells, MS Protein Standard
Sinónimos:
Protein kinase Akt-2, Protein kinase B beta (PKB beta), RAC-PK-beta
About This Item
Código UNSPSC:
23201100
NACRES:
NA.12
recombinante
expressed in HEK 293 cells
Nivel de calidad
Ensayo
≥95% (SDS-PAGE)
Formulario
liquid
idoneidad
suitable for mass spectrometry (internal calibrator)
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Información sobre el gen
human ... AKT2(208)
Categorías relacionadas
Descripción general
SILuLite AKT2 is a recombinant human protein expressed in human 293 cells. It consists of 502 amino acids, with a calculated molecular mass of 58.2 kDa (including N-terminal polyhistidine and flag tags). SILu AKT2 is an analytical standard designed to be used as starting material for preparation of calibrators and controls in LC-MS applications.
Secuencia
MDYKDDDDKGHHHHHHHHGGQMNEVSVIKEGWLHKRGEYIKTWRPRYFLLKSDGSFIGYKERPEAPDQTLPPLNNFSVAECQLMKTERPRPNTFVIRCLQWTTVIERTFHVDSPDEREEWMRAIQMVANSLKQRAPGEDPMDYKCGSPSDSSTTEEMEVAVSKARAKVTMNDFDYLKLLGKGTFGKVILVREKATGRYYAMKILRKEVIIAKDEVAHTVTESRVLQNTRHPFLTALKYAFQTHDRLCFVMEYANGGELFFHLSRERVFTEERARFYGAEIVSALEYLHSRDVVYRDIKLENLMLDKDGHIKITDFGLCKEGISDGATMKTFCGTPEYLAPEVLEDNDYGRAVDWWGLGVVMYEMMCGRLPFYNQDHERLFELILMEEIRFPRTLSPEAKSLLAGLLKKDPKQRLGGGPSDAKEVMEHRFFLSINWQDVVQKKLLPPFKPQVTSEVDTRYFDDEFTAQSITITPPDRYDSLGLLELDQRTHFPQFSYSASIRE
Forma física
Supplied as a liquid containing phosphate buffered saline.
Información legal
SILu is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)