Documentos clave
MSQC26
Sigma-Aldrich
SILuLite SigmaMAb Nivolumab Monoclonal Antibody
recombinant, expressed in CHO cells
Sinónimos:
Biologic Antibody Mimic, Biotherapeutic Antibody Mimic, Monoclonal Antibody Calibrator
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.24
recombinante
expressed in CHO cells
Nivel de calidad
Ensayo
≥90% (HPLC)
Formulario
solid
idoneidad
suitable for mass spectrometry
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Descripción general
SigmaMAb Nivolumab (MSQC26) was designed to be a standard for the analysis of Nivolumab monoclonal antibodies using mass spectrometry. An isotopically labeled version is available as SILuMab Nivolumab (MSQC27).
SigmaMAb Nivolumab is for research use only and is not intended for diagnostic or therapeutic use.
Secuencia
SigmaMAb Nivolumab Heavy Chain:
QVQLVESGGGVVQPGRSLRLDCKASGITFSNSGMHWVRQAPGKGLEWVAVIWYDGSKRYYADSVKGRFTISRDNSKNTLFLQMNSLRAEDTAVYYCATNDDYWGQGTLVTVSSASTKGPSVFPLAPCSRSTSESTAALGCLVKDYFPEPVTVSWNSGALTSGVHTFPAVLQSSGLYSLSSVVTVPSSSLGTKTYTCNVDHKPSNTKVDKRVESKYGPPCPPCPAPEFLGGPSVFLFPPKPKDTLMISRTPEVTCVVVDVSQEDPEVQFNWYVDGVEVHNAKTKPREEQFNSTYRVVSVLTVLHQDWLNGKEYKCKVSNKGLPSSIEKTISKAKGQPREPQVYTLPPSQEEMTKNQVSLTCLVKGFYPSDIAVEWESNGQPENNYKTTPPVLDSDGSFFLYSRLTVDKSRWQEGNVFSCSVMHEALHNHYTQKSLSLSLG
SigmaMAb Nivolumab Light Chain:
EIVLTQSPATLSLSPGERATLSCRASQSVSSYLAWYQQKPGQAPRLLIYDASNRATGIPARFSGSGSGTDFTLTISSLEPEDFAVYYCQQSSNWPRTFGQGTKVEIKRTVAAPSVFIFPPSDEQLKSGTASVVCLLNNFYPREAKVQWKVDNALQSGNSQESVTEQDSKDSTYSLSSTLTLSKADYEKHKVYACEVTHQGLSSPVTKSFNRGEC
Información legal
SILu is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)