MAK160
Mitochondrial Membrane Potential Kit
sufficient for 100 fluorometric tests (flow cytometry)
Sinónimos:
JC-10 Assay
About This Item
Productos recomendados
uso
sufficient for 100 fluorometric tests (flow cytometry)
método de detección
fluorometric
enfermedades relevantes
cancer
temp. de almacenamiento
−20°C
Categorías relacionadas
Descripción general
Aplicación
Idoneidad
Principio
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Artículos
Cellular apoptosis assays to detect programmed cell death using Annexin V, Caspase and TUNEL DNA fragmentation assays.
Cellular apoptosis assays to detect programmed cell death using Annexin V, Caspase and TUNEL DNA fragmentation assays.
Cellular apoptosis assays to detect programmed cell death using Annexin V, Caspase and TUNEL DNA fragmentation assays.
Cellular apoptosis assays to detect programmed cell death using Annexin V, Caspase and TUNEL DNA fragmentation assays.