M9808
Anti-Muscarinic Acetylcholine Receptor (M1) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, lyophilized powder
Sinónimos:
Acetylcholine Receptor antibody
About This Item
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
lyophilized powder
reactividad de especies
mouse, rat
técnicas
immunoblotting: 1:200 using rat brain membranes
immunohistochemistry: suitable
Nº de acceso UniProt
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... CHRM1(1128)
rat ... Chrm1(25229)
Descripción general
Inmunógeno
Aplicación
Immunocytochemistry (1 paper)
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Forma física
Cláusula de descargo de responsabilidad
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)