M9436
Greiner CELLSTAR® 96 well plates
round bottom clear wells
Sinónimos:
96 multiwell plates, 96 well culture plates, 96 well microplates, 96 well microtiter plates, 96 well plates
About This Item
round bottom clear wells
Productos recomendados
Materiales
clear polystyrene
round bottom clear wells
esterilidad
sterile
Características
lid
envase
case of 100
fabricante / nombre comercial
Greiner 650180
tamaño
96 wells
pocillo volumen
323 μL
pocillo volumen de trabajo
40-280 μL
Categorías relacionadas
Descripción general
Otras notas
Idoneidad
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)