M9060
Greiner 96 well plates, polypropylene
392 μL/well, flat bottom clear polypropylene wells, non-sterile
Sinónimos:
96 multiwell plates, 96 well microplates, 96 well microtiter plates, 96 well plates
About This Item
flat bottom clear polypropylene wells
polypropylene
skirt (F-bottom)
Productos recomendados
Materiales
colorless polypropylene
flat bottom clear polypropylene wells
polypropylene
esterilidad
non-sterile
Características
lid: no
skirt (F-bottom)
envase
case of 100
fabricante / nombre comercial
Greiner 655201
volumen máximo
392 μL
tamaño
96 wells
volumen de trabajo
370 μL
tipo de unión
non-treated surface
Categorías relacionadas
Descripción general
Otras notas
Idoneidad
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)