M7683
Anti-phospho-MAP Kinase Kinase 1/2 (pSer217/221) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Sinónimos:
Anti-phospho-MEK 1/2 (pSer217/221)
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous glycerol solution
mol peso
antigen 45 kDa
reactividad de especies
human, rat, mouse
técnicas
flow cytometry: 1:50 using PMA treated human peripheral blood lymphocytes and Jurkat cells.
immunocytochemistry: 1:1,000 using HeLa cells
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:100 using tissue sections from human breast carcinoma
immunoprecipitation (IP): 1:50
western blot: 1:1,000 using serum-treated NIH-3T3 cells
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
phosphorylation (pSer217/pSer221)
Información sobre el gen
human ... MAPK1(5594)
mouse ... Mapk1(26413)
rat ... Mapk1(116590)
Categorías relacionadas
Descripción general
The antibody specifically recognizes MEK1/2 (45 kDa) only when phosphorylated at Ser217 and Ser221. It reacts strongly with MEK1/2 phosphorylated only at Ser217, but less when phosphorylated only at Ser221. It shows not cross reaction with any other related family members including SEK.
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Forma física
Cláusula de descargo de responsabilidad
10 - Combustible liquids
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?