M7186
Greiner FLUOTRAC™ 600 384 well plates
flat bottom black polystyrene wells, maximum volume 28 μL, non-sterile
Sinónimos:
384 immunoassay plates, 384 multiwell plates, 384 well microplates, 384 well microtiter plates
About This Item
flat bottom black polystyrene wells
polystyrene
Productos recomendados
Materiales
black polystyrene
flat bottom black polystyrene wells
polystyrene
esterilidad
non-sterile
Características
lid: no
envase
case of 40
fabricante / nombre comercial
Greiner 784077
volumen máximo
28 μL
tamaño
384 wells
pocillo volumen
28 μL
volumen de trabajo
25 μL
tipo de unión
high binding surface
Descripción general
Otras notas
Idoneidad
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)