Merck
M6020
Sigma-Aldrich
D-(+)-Manosa
powder, BioReagent, suitable for cell culture
Sinónimos:
D-mannopiranosa
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H12O6
Número de CAS:
Peso molecular:
180.16
Beilstein/REAXYS Number:
1564373
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352201
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.75
biological source
plant (Spruce, Birch or Beech Wood, Glucose)
Quality Level
product line
BioReagent
assay
≥99%
form
powder
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
mp
133-140 °C (lit.)
solubility
H2O: 50 mg/mL
application(s)
agriculture
SMILES string
OC[C@H]1OC(O)[C@@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-2-3(8)4(9)5(10)6(11)12-2/h2-11H,1H2/t2-,3-,4+,5+,6?/m1/s1
InChI key
WQZGKKKJIJFFOK-QTVWNMPRSA-N
General description
La manosa es un carbohidrato aldohexosa. Es un isómero de la glucosa de la que difiere en la configuración del C2. La mayor parte de la manosa se sintetiza a partir de su epímero, la glucosa. Es parte de los glucanos presentes en el retículo endoplasmático (ER) y el aparato de Golgi.
Application
La D-(+)-manosa se ha utilizado:
  • como patrón de referencia en el análisis y la cuantificación de monosacáridos de los chorros marinos Ascidiella aspersa
  • como componente del medio para la selección de semillas de sorgo P898012 transfectadas con Agrobacterium
  • como suplemento del medio de la bacteria filamentosa segmentada (SFB) para el cultivo de líneas celulares humanas
La manosa es un carbohidrato aldohexosa. Este producto puede utilizarse para estudiar los efectos de la manosa exógena sobre procesos como la glucosilación in vitro.
Biochem/physiol Actions
La manosa puede usarse para estudiar los efectos de la manosa exógena en procesos in vitro como la glucosilación. Las glucoproteínas cis-Golgi tienen una gran cantidad de manosa y son propensas a la digestión por la endoglucosidasa H o la péptido N-glucosidasa (N-glucanasa).
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Visite la Librería de documentos
Metabolic manipulation of glycosylation disorders in humans and animal models
Freeze HH and Sharma V
Seminars in Cell & Developmental Biology, 21(6), 655-662 (2010)
Agrobacterium-mediated transformation of Sorghum bicolor using immature embryos
Transgenic Plants, 109-122 (2012)
Essentials of Carbohydrate Chemistry by John F. Robyt
Pendarvis R
The Chemical Educator, 3(5), 1-2 (1998)
M J Carlino et al.
Gut microbes, 12(1), 1-21 (2020-11-03)
Infectious diarrhea causes approximately 179 million illnesses annually in the US. Multiplex PCR assays for enteric pathogens detect enteropathogenic Escherichia coli (EPEC) in 12-29% of diarrheal stool samples from all age groups in developed nations. The aim of this study
Growth and host interaction of mouse segmented filamentous bacteria in vitro
Schnupf P, et al.
Nature, 520(7545), 99-100 (2015)