Documentos clave
M3800
Sigma-Aldrich
A1F Glycan ammonium salt
from Porcine
Sinónimos:
Mannotriose-(fucosyl-di-[N-acetylglucosamine]), mono-sialyl-bis(galactosyl-N-acetylglucosaminyl), NeuNAc(Gal-GlcNAc)2Man3(GlcNAc)2Fuc
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C79H131N5O58
Número de CAS:
Peso molecular:
2078.88
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.32
origen biológico
Porcine
Nivel de calidad
grado
for analytical purposes
temp. de almacenamiento
−20°C
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Artículos
N-linked glycosylation, modification, and degradation
N-linked glycosylation, modification, and degradation
N-linked glycosylation, modification, and degradation
N-linked glycosylation, modification, and degradation