M1379
Methyl α-D-galactopyranoside
≥99% (TLC)
Sinónimos:
Methyl α-D-galactoside
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
bovine milk
Nivel de calidad
Ensayo
≥99% (TLC)
Formulario
powder or crystals
actividad óptica
[α]20/D 173 to 180°, c = 1.5% (w/v) in water
técnicas
thin layer chromatography (TLC): suitable
color
white
mp
116-117 °C (lit.)
solubilidad
water: 50 mg/mL, clear, colorless
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CO[C@H]1O[C@H](CO)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C7H14O6/c1-12-7-6(11)5(10)4(9)3(2-8)13-7/h3-11H,2H2,1H3/t3-,4+,5+,6-,7+/m1/s1
Clave InChI
HOVAGTYPODGVJG-PZRMXXKTSA-N
Aplicación
Otras notas
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?