Merck
M047080
Sigma-Aldrich
Cyanine 3 Phosphoramidite
configured for PerkinElmer, configured for Polygen
Sinónimos:
2-[3-[1,3-Dihydro-1-[3-(4-methoxytriphenylmethoxy)propyl]-3,3-dimethyl-2H-indol-2-ylidene]-1-propen-1-yl]-1-[3-[N,N-diisopropylamino(2-cyanoethoxy)phosphinoxy]propyl]-3,3-dimethyl-3H-indolium
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C58H70N4O4P
Número de CAS:
Peso molecular:
918.17
UNSPSC Code:
41116105
NACRES:
NA.21
product line
Proligo Reagents
Quality Level
assay
≥90% (31P-NMR)
≥95.0% (@549nm, reversed phase HPLC)
color
dark red, 0.1M in Acetonitrile
turbidity
clear
λ
conforms (UV/VIS Identity)
compatibility
configured for PerkinElmer
configured for Polygen
storage temp.
−70°C
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)