L9381
Lectin from Bandeiraea simplicifolia (Griffonia simplicifolia)
FITC conjugate, lyophilized powder
Sinónimos:
Bandeirea simplicifolia agglutinin, BS-I
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
Bandieraea simplicifolia
Nivel de calidad
conjugado
FITC conjugate
Formulario
lyophilized powder
potencia
<100 μg per mL agglutination activity (using human blood group A erythrocytes)
composición
Protein, ~10% Lowry
Extensión del etiquetado
1-3 mol FITC per mol protein
temp. de almacenamiento
−20°C
Categorías relacionadas
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Otras notas
Forma física
Nota de análisis
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)