L8292
Lipoprotein, low density from human plasma
lyophilized powder
Sinónimos:
β-Lipoprotein, LDL, Low density lipoprotein
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
human plasma
Nivel de calidad
Formulario
lyophilized powder
envase
vial of ~5 mg protein
técnicas
cell culture | stem cell: suitable
Nº de acceso UniProt
temp. de almacenamiento
2-8°C
Información sobre el gen
human ... APOA1(335)
Descripción general
Aplicación
- in evaluating its anti-Langerhans cells (LC) differentiation activity in monocyte-derived Langerhans cells (MDLCs)
- in the preparation of oxidized low-density lipoprotein (ox-LDL)
- as a lipoprotein standard in quantifying embryonic cerebrospinal fluid (eCSF) from HH23 embryos by lipid staining
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Propiedades físicas
Nota de preparación
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Artículos
Lipoproteins package cholesterol for transport in plasma, essential for lipid transport and cellular function in the body.
Lipoproteins package cholesterol for transport in plasma, essential for lipid transport and cellular function in the body.
Lipoproteins package cholesterol for transport in plasma, essential for lipid transport and cellular function in the body.
Lipoproteins package cholesterol for transport in plasma, essential for lipid transport and cellular function in the body.