L5505
Lectin from Ulex europaeus (gorse, furze)
lyophilized powder
Sinónimos:
Ulex europaeus agglutinin, UEA-I
About This Item
Productos recomendados
Formulario
lyophilized powder
Nivel de calidad
potencia
<8 μg/mL agglutination activity
composición
Protein, ≥80% biuret
impurezas
salt, essentially free
temp. de almacenamiento
2-8°C
Categorías relacionadas
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Ligadura / enlace
Nota de preparación
Nota de análisis
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Los clientes también vieron
Artículos
Find the right lectin for your research with our lectin selection guide, organized by lectin source/species, carbohydrate specificity, blood group specificity, and more.
Find the right lectin for your research with our lectin selection guide, organized by lectin source/species, carbohydrate specificity, blood group specificity, and more.
Find the right lectin for your research with our lectin selection guide, organized by lectin source/species, carbohydrate specificity, blood group specificity, and more.
Find the right lectin for your research with our lectin selection guide, organized by lectin source/species, carbohydrate specificity, blood group specificity, and more.