Documentos clave
L1398
Latex beads, deep blue dyed
0.80 μm average diameter, aqueous suspension
Sinónimos:
Blue-Dyed Latex Beads, Deep Blue Latex Beads
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.13
Formulario
aqueous suspension
composición
solids, 2.5%
envase
pack of 1 mL
pack of
diámetro promedio
0.80 μm
Categorías relacionadas
Características y beneficios
Dye incorporated into beads, not surface-linked
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Daniel F Marker et al.
Journal of neuroinflammation, 9, 261-261 (2012-11-30)
Human Immunodeficiency Virus-1 (HIV-1) associated neurocognitive disorders (HANDs) are accompanied by significant morbidity, which persists despite the use of combined antiretroviral therapy (cART). While activated microglia play a role in pathogenesis, changes in their immune effector functions, including phagocytosis and