Merck
KCQS02
Sigma-Aldrich
KiCqStart® SYBR® Green qPCR ReadyMix
with ROX for ABI instruments
Sinónimos:
qPCR master mix, sybr green qPCR
About This Item
UNSPSC Code:
41106300
NACRES:
NA.55
form
liquid
usage
sufficient for 1250 reactions
sufficient for 250 reactions
sufficient for 5000 reactions
feature
dNTPs included
hotstart
storage condition
protect from light
technique(s)
qPCR: suitable
color
colorless
input
purified DNA
compatibility
for use with ABI 5700
for use with ABI 7000
for use with ABI 7300
for use with ABI 7700
for use with ABI 7900 HT Fast
for use with ABI 7900 HT
for use with ABI 7900
for use with ABI StepOne
for use with ABI StepOnePlus
detection method
SYBR® Green
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
General description
KiCqStart SYBR Green qPCR ReadyMix es una mezcla maestra lista para usar concentrado X2 que contiene todos los componentes, excepto los cebadores y la plantilla, para la PCR cuantitativa (qPCR) en tiempo real Esta combinación única de tampón patentado, estabilizadores y ADN polimerasa Taq de inicio en caliente proporciona la eficiencia, sensibilidad y especificidad máximas de la PCR y una señal fluorescente robusta cuando se utilizan protocolos de ciclado rápidos o convencionales con SYBR Green qPCR.
Es crucial una amplificación muy específica para conseguir una qPCR satisfactoria con tecnología de colorante SYBR Green I porque este colorante se une a, y detecta, cualquier dsDNA generado durante la amplificación. La ADN polimerasa Taq de inicio en caliente es inactivada por anticuerpo antes de la etapa inicial de desnaturalización de la PCR.
Application
KiCqStart® SYBRSYB® Green qPCR ReadyMix has been used:
  • in the amplification and quantification of cDNA reverse transcribed from RNA extracted from mice brain samples in a 2-step RT-qPCR assay
  • to analyze DNA purified by ChIP technique
  • to perform gene expression analysis
  • in amplification of RNA isolated from hearts of adult TL wild-type fish by quantitative real-time polymerase chain reaction (PCR)
Aplicaciones de la PCR:
  • Expresión génica
  • Cuantificación del ADN
  • CHiP
Features and Benefits
  • Resultados del análisis en tan sólo 33 minutos
  • Resultados de la PCR en tiempo real muy eficaces y sensibles
  • Se requiere poca o ninguna optimización
Components
2X reaction buffer containing optimized concentrations of MgCl2, dNTPs, (dATP, dCTP, dGTP, dTTP), KiCqStart Taq DNA Polymerase, SYBR Green dye, ROX Reference Dye (for 580-585 nm excitation), and stabilizers.
packaging:
250 reactions* = 2 X 1.25 mL tubes
1250 reactions* = 10 X 1.25 mL tubes
5000 reactions* = 1 X 50 mL tube
*number of reactions based on a 20uL volume
Other Notes
Condiciones de conservación:
La mezcla KiCqStart SYBR Green qPCR ReadyMix es estable durante 1 año cuando se conserva en un refrigerador a una temperatura constante de -20°C, protegida de la luz. Para su conveniencia, puede conservarse sin congelar entre +2 y +8°C durante un máximo de 6 meses. Después de descongelar, mezcle bien antes de usar. No se recomienda congelar y descongelar repetidamente el producto. Sin embargo, se demostró que el producto no perdía rendimiento después de 20 ciclos de congelación-descongelación o 2 meses a +20°C.
Legal Information
Applied Biosystems is a registered trademark of Applera Corporation or its subsidiaries in the US and/or certain other countries
KiCqStart is a registered trademark of QIAGEN Beverly Inc.
ROX is a trademark of Applera Corporation or its subsidiaries in the US and/or certain other countries
ReadyMix is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
SYBR is a registered trademark of Life Technologies
StepOne is a trademark of Applera Corporation or its subsidiaries in the US and/or certain other countries
StepOnePlus is a trademark of Applera Corporation or its subsidiaries in the US and/or certain other countries
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
Gene expression study of phase I and II metabolizing enzymes in RPTEC/TERT1 cell line: application in in vitro nephrotoxicity prediction
<BIG><BIG>Shah H, et al.</BIG></BIG>
Xenobiotica, 47, 837-843 (2017)
TLX knockdown in the dorsal dentate gyrus of juvenile rats differentially affects adolescent and adult behaviour
<BIG><BIG>Kozareva DA, et al.</BIG></BIG>
Behavioural Brain Research, 360, 36-50 (2019)
The functional and inflammatory response of brain endothelial cells to toll-like receptor agonists
Johnson RH, et al.
Scientific Reports, 8, 1-12 (2018)
Gene expression study of phase I and II metabolizing enzymes in RPTEC/TERT1 cell line: application in in vitro nephrotoxicity prediction.
Shah H
Xenobiotica, 3, 1-7 (2016)
MiR-219a-5p Enriched Extracellular Vesicles Induce OPC Differentiation and EAE Improvement More Efficiently Than Liposomes and Polymeric Nanoparticles
<BIG><BIG>Osorio QI, et al.</BIG></BIG>
Pharmaceutics, 12, 186-186 (2020)
Artículos
After a traditional PCR has been completed, the PCR/qPCR data analysis is conducted by resolution through an agarose gel or, more recently, through a capillary.
PCR assay guide navigates you through primer validation and other assay optimization factors to ensure high sensitivity and specificity for optimum DNA/ RNA quantification.
Real-time polymerase chain reaction allows researchers to estimate the quantity of starting material in a sample. It has a much wider dynamic range of analysis than conventional PCR
Protocolos
Quantitative PCR protocol using SYBR Green reagents. Procedure supports most qPCR instruments.
Quantitative PCR protocol using SYBR Green reagents. Procedure supports most qPCR instruments.
Quantitative PCR protocol using SYBR Green reagents. Procedure supports most qPCR instruments.
Quantitative PCR protocol using SYBR Green reagents. Procedure supports most qPCR instruments.
Ver todo
Contenido relacionado
SYBR® Green I, a commonly used fluorescent DNA binding dye, binds all double-stranded DNA and detection is monitored by measuring the increase in fluorescence throughout the cycle. Explore our LuminoCt® and KiCqStart® products for Fast qPCR or JumpStart™ reagents for conventional qPCR