I8398
Anti-Interleukin-2 antibody produced in goat
IgG fraction of antiserum, lyophilized powder
Sinónimos:
Anti-IL-2
About This Item
origen biológico
goat
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
IgG fraction of antiserum
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
lyophilized powder
reactividad de especies
mouse
técnicas
neutralization: suitable
western blot: suitable
Nº de acceso UniProt
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
mouse ... Il2(16183)
Descripción general
Inmunógeno
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Forma física
Nota de preparación
Cláusula de descargo de responsabilidad
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?