I1764
Insulin Chain B Oxidized from bovine pancreas
BioReagent, suitable for protein sequencing
About This Item
Productos recomendados
Línea del producto
BioReagent
Nivel de calidad
envase
vial of 100 μg
técnicas
protein sequencing: suitable
Nº de acceso UniProt
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
[S](=O)(=O)(O)C[C@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)CNC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](N)Cc8c
InChI
1S/C157H232N40O47S2/c1-79(2)57-104(181-130(211)86(15)172-136(217)103(50-53-125(209)210)180-152(233)127(84(11)12)194-148(229)107(60-82(7)8)184-145(226)113(67-95-70-165-78-171-95)189-150(231)115(74-198)176-123(206)73-169-133(214)116(75-245(239,240)241)191-140(221)105(58-80(3)4)182-144(225)112(66-94-69-164-77-170-94)188-138(219)102(48-51-119(160)202)178-146(227)114(68-120(161)203)190-153(234)126(83(9)10)193-131(212)98(159)61-89-31-21-18-22-32-89)139(220)185-110(64-92-40-44-96(200)45-41-92)142(223)183-106(59-81(5)6)147(228)195-128(85(13)14)154(235)192-117(76-246(242,243)244)134(215)168-71-121(204)174-101(49-52-124(207)208)137(218)177-99(38-29-55-166-157(162)163)132(213)167-72-122(205)175-108(62-90-33-23-19-24-34-90)141(222)186-109(63-91-35-25-20-26-36-91)143(224)187-111(65-93-42-46-97(201)47-43-93)149(230)196-129(88(17)199)155(236)197-56-30-39-118(197)151(232)179-100(37-27-28-54-158)135(216)173-87(16)156(237)238/h18-26,31-36,40-47,69-70,77-88,98-118,126-129,198-201H,27-30,37-39,48-68,71-76,158-159H2,1-17H3,(H2,160,202)(H2,161,203)(H,164,170)(H,165,171)(H,167,213)(H,168,215)(H,169,214)(H,172,217)(H,173,216)(H,174,204)(H,175,205)(H,176,206)(H,177,218)(H,178,227)(H,179,232)(H,180,233)(H,181,211)(H,182,225)(H,183,223)(H,184,226)(H,185,220)(H,186,222)(H,187,224)(H,188,219)(H,189,231)(H,190,234)(H,191,221)(H,192,235)(H,193,212)(H,194,229)(H,195,228)(H,196,230)(H,207,208)(H,209,210)(H,237,238)(H4,162,163,166)(H,239,240,241)(H,242,243,244)/t86-,87-,88+,98-,99-,100-,101-,102-,103-,104-,105-,106-,107-,108-,109-,110-,111-,112-,113-,114-,115-,116-,117-,118-,126-,127-,128-,129-/m0/s1
Clave InChI
CZJQESISDHGFTC-DQCCOYHDSA-N
Información sobre el gen
cow ... INS(280829)
Amino Acid Sequence
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Nota de preparación
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)