HS5360B
Benchtop counter
9 Key
About This Item
Código UNSPSC:
41100000
NACRES:
NB.22
Productos recomendados
L × An × Al
12.5 × 3 × 2.2 in.
Categorías relacionadas
Descripción general
Mechanical benchtop counters are perfect for blood cells, bacterial colonies or other repetiitive counting.
Características y beneficios
- each key records up to 999
- total window keeps track of total number of strokes made on all other keys, bell rings when total reaches 100
- blood cell key labels
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)