HS300502
Replacement rechargeable battery for RF3000 pipette controller
About This Item
Código UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.79
Productos recomendados
fabricante / nombre comercial
Heathrow Scientific HS300502
Descripción general
Battery for the RF3000 is a rechargeable and replaceable with li-lon battery.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)