H5292
Cytochrome P450 2C19 I331V, human
recombinant, expressed in E. coli
Sinónimos:
Cytochrome P450, purified, soluble, CYP2C19 I331V, CYP2C19 Ile331Val
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
human
Nivel de calidad
recombinante
expressed in E. coli
descripción
purified, soluble
Formulario
liquid
actividad específica
12-110 units/mg protein
mol peso
54783.3 g/mol
concentración
3.2-25 mg protein/mL (protein)
50-150 nmol/mL (P450)
6-14 nmol/mg protein (specific content)
Nº de acceso NCBI
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−70°C
Información sobre el gen
human ... CYP2C19(1557)
Descripción general
Definición de unidad
Otras notas
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
320.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
160 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)