H4791
BMP2, human
BMP-2, recombinant, expressed in HEK 293 cells, HumanKine, suitable for cell culture
Sinónimos:
Bone Morphogenetic Protein 2 human, BMP-2
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
Bone Morphogenetic Protein 2 human, BMP-2, recombinant, expressed in HEK 293 cells, HumanKine, suitable for cell culture
origen biológico
human
Nivel de calidad
recombinante
expressed in HEK 293 cells
Formulario
lyophilized powder
potencia
≤60 ng/mL EC50
calidad
endotoxin tested
mol peso
dimer 30-38 kDa (glycosylated)
envase
pkg of 10 μg
condiciones de almacenamiento
avoid repeated freeze/thaw cycles
técnicas
cell culture | mammalian: suitable
impurezas
≤1 EU/μg Endotoxin level
Nº de acceso UniProt
temp. de almacenamiento
−20°C
Información sobre el gen
human ... BMP2(650)
Descripción general
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Forma física
Nota de preparación
Nota de análisis
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Artículos
Hydrogel-based biomaterials for cell delivery and tissue regeneration applications are discussed.
Hydrogel-based biomaterials for cell delivery and tissue regeneration applications are discussed.
Hydrogel-based biomaterials for cell delivery and tissue regeneration applications are discussed.
Hydrogel-based biomaterials for cell delivery and tissue regeneration applications are discussed.