GE28-9523-61
GST Buffer Kit
Cytiva 28-9523-61, pack of 1 kit
About This Item
Productos recomendados
esterilidad
non-sterile
envase
pack of 1 kit
fabricante / nombre comercial
Cytiva 28-9523-61
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
2-8°C
Categorías relacionadas
Descripción general
GST Buffer Kit eliminates time-consuming buffer preparation and therefore allows fast, reproducible, and convenient purification work. GST Buffer Kit can be used in combination with a number of column types: GST SpinTrap, GST MultiTrap 96-well plates, GST GraviTrap, GSTrap FF, GSTrap 4B and GSTrap HP.
Características y beneficios
- Premade stock solutions of buffers optimized for GST-tagged protein purification.
Almacenamiento y estabilidad
Nota de análisis
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Los clientes también vieron
Artículos
This page shows how to purify GST-tagged proteins using GST SpinTrap™ from Cytiva.
This page shows troubleshooting methods for purification of GST-tagged proteins using Cytiva products.
Protocolos
This page provides information about different pull-down assays for the further isolation of multiprotein complexes to identify their components with products from Cytiva.
Contenido relacionado
Investigue las interacciones proteína-proteína in vitro con análisis pull-down, utilizando métodos de afinidad, pull-down con GST, TAP y co-inmunoprecipitación.
Investigue las interacciones proteína-proteína in vitro con análisis pull-down, utilizando métodos de afinidad, pull-down con GST, TAP y co-inmunoprecipitación.
Investigue las interacciones proteína-proteína in vitro con análisis pull-down, utilizando métodos de afinidad, pull-down con GST, TAP y co-inmunoprecipitación.
Investigate in vitro protein-protein interactions with pull-down assays, utilizing affinity, GST pull-down, TAP, and co-immunoprecipitation methods.