GE17-0061-01
Sephadex® G-100 Superfine
Cytiva 17-0061-01, pack of 100 g
Sinónimos:
Size Exclusion Resin
About This Item
Productos recomendados
Características
autoclavable In wet form (pH 7.0) at 120°C for 30 min
envase
pack of 100 g
fabricante / nombre comercial
Cytiva 17-0061-01
Parámetros
flow rate
Matriz
cross-linked dextran
tamaño de partícula
10-40 μm
25-100 μm (wet)
Intervalo de trabajo
2-10
Categorías relacionadas
Descripción general
Aplicación
Características y beneficios
- Quickly desalts, removes contaminants and transfers to a new buffer in a single step.
- Classic gel filtration medium.
Almacenamiento y estabilidad
Nota de análisis
Información legal
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Los clientes también vieron
Protocolos
This page shows how to perform a separation with a Sephadex column from Cytiva which are Size Exclusion Chromatography media consisting of an epichlorohydrin cross-linked dextran.
Contenido relacionado
Separation options for Size Exclusion Chromatography with Sephadex from Cytiva.