Documentos clave
GBL246870
Grace Bio-Labs ProPlate® tray set
for spring clip modules
Sinónimos:
slide holder, slide module
About This Item
Código UNSPSC:
41122800
NACRES:
NB.15
esterilidad
non-sterile
fabricante / nombre comercial
Grace Bio-Labs 246870
externo tamaño
85.3 mm × 127.5 mm
color
none
Descripción general
holds up to 3 slides, includes cover, applicator, and 10 seal strips
Información legal
ProPlate is a registered trademark of Grace Bio-Labs, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)