Merck
G8751
Sigma-Aldrich
Glucógeno from oyster
About This Item
Número de CAS:
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352201
NACRES:
NA.25
Quality Level
InChI
1S/C24H42O21/c25-1-5-9(28)11(30)16(35)22(41-5)39-4-8-20(45-23-17(36)12(31)10(29)6(2-26)42-23)14(33)18(37)24(43-8)44-19-7(3-27)40-21(38)15(34)13(19)32/h5-38H,1-4H2/t5-,6-,7-,8-,9-,10-,11+,12+,13-,14-,15-,16-,17-,18-,19-,20-,21+,22+,23-,24-/m1/s1
InChI key
BYSGBSNPRWKUQH-UJDJLXLFSA-N
General description
El glucógeno es un polímero ramificado de glucosa sintetizado por las células animales para el almacenamiento y la liberación de energía. Está construido predominantemente por enlaces α1→4 glucosídicos y ramificaciones creadas mediante enlaces α1→6 glucosídicos.
El glucógeno, un polisacárido de glucosa, actúa como el almacenamiento primario de glucosa en el organismo y funciona como reserva de energía vital en hongos y animales. Con su estructura plurirramificada, el glucógeno es una molécula secundaria de almacenamiento de energía a largo plazo, similar al almidón, y estrechamente relacionada con la amilopectina, que desempeña un papel fundamental en el almacenamiento y la liberación de energía y que se encuentra en forma de gránulos en el citoplasma.
En investigación, el glucógeno se suele emplear para investigar el almacenamiento y el metabolismo de carbohidratos, y la caracterización enzimática. Actuando como portador inerte, mejora significativamente la eficiencia de la extracción de ADN y ARN mediante precipitación con etanol. Su versatilidad resulta valiosa para desentrañar los intrincados detalles del ciclo de la glucosa, y contribuye a los avances en diversas áreas de investigación fisiológica, nutricional, bioquímica y de biología celular.
La ostra del Pacífico /Crassostrea gigas es un recurso pesquero marino vital. El 20-40 % del peso seco de una ostra corresponde al glucógeno. Las elevadas concentraciones de glucógeno contribuyen al sabor, la calidad y robustez de la ostra.
Application
El glucógeno de la ostra se ha utilizado para inducir inflamación y promover la extravasación de los granulocitos y los neutrófilos en modelos animales después de su inyección intraperitoneal. El glucógeno actúa también como una sonda de permeabilidad vascular.
El glucógeno de las ostras se ha utilizado:
  • como componente en geles planos de acrilamida para teñir la actividad de la enzima ramificadora con el fin de cuantificar la actividad ADP-glucosa pirofosforilasa (AGPasa)
  • como agente inflamatorio estéril para inocular en ratones con objeto de obtener células de exudado peritoneal (PEC) y para estudiar sus efectos sobre las funciones metabólicas de los macrófagos
  • como cebador para el enriquecimiento del tampón maleato para el análisis de la amilosacarasa con el fin de medir las actividades de la proteína de fusión glutatión S-transferasa-amilosacarasa (GST-AS) y las fracciones de purificación
  • como suplemento en el tampón PreScission para la síntesis de polímeros
Features and Benefits
  • Ideal para investigación en bioquímica y biología celular
  • Versátil y adaptable para una amplia variedad de aplicaciones de laboratorio y experimentales
Other Notes
Si desea conocer por completo nuestra amplia gama de polisacáridos para su investigación, le recomendamos que visite nuestra página de categoría Carbohidratos .
Si desea más información sobre nuestra gama de productos bioquímicos, cumplimente este formulario.
Comparable product
Referencia del producto
Descripción
Precios
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Visite la Librería de documentos
Busu Li et al.
BMC genomics, 18(1), 713-713 (2017-09-13)
The Pacific oyster Crassostrea gigas is an important marine fishery resource, which contains high levels of glycogen that contributes to the flavor and the quality of the oyster. However, little is known about the molecular and chemical mechanisms underlying glycogen
Naoko Fujita et al.
Journal of experimental botany, 62(14), 4819-4831 (2011-07-07)
Starch synthase (SS) I and IIIa are the first and second largest components of total soluble SS activity, respectively, in developing japonica rice (Oryza sativa L.) endosperm. To elucidate the distinct and overlapping functions of these enzymes, double mutants were
Naoko Fujita et al.
Journal of experimental botany, 60(3), 1009-1023 (2009-02-05)
Rice (Oryza sativa) allelic sugary1 (sug1) mutants defective in isoamylase 1 (ISA1) accumulate varying levels of starch and phytoglycogen in their endosperm, and the activity of a pullulanase-type of a debranching enzyme (PUL) was found to correlate closely with the
A M Kaplan et al.
The Journal of experimental medicine, 146(5), 1461-1466 (1977-11-01)
A macrophage cell-surface antigen associated with pyran and Corynebacterium parvum-activated macrophages and P388D1 cells but not detectable on normal or glycogen and thioglycollate-elicited murine macrophages has been described. The antigen was demonstrated both by complement-mediated cytotoxicity and immunofluorescence, using an
Hiroki Asai et al.
Journal of experimental botany, 65(18), 5497-5507 (2014-07-30)
Starch synthase (SS) IIIa has the second highest activity of the total soluble SS activity in developing rice endosperm. Branching enzyme (BE) IIb is the major BE isozyme, and is strongly expressed in developing rice endosperm. A mutant (ss3a/be2b) was