G6264
Guanosine
BioReagent, suitable for cell culture
Sinónimos:
9-(β-D-Ribofuranosyl)guanine, Guanine-9-β-D-ribofuranoside
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
synthetic
Nivel de calidad
Línea del producto
BioReagent
Ensayo
≥98%
Formulario
powder
técnicas
cell culture | mammalian: suitable
mp
250 °C (dec.) (lit.)
solubilidad
0.05 M acetic acid: 1 mg/mL, clear, colorless
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
room temp
cadena SMILES
[H]O[H].NC1=Nc2c(ncn2[C@@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H]3O)C(=O)N1
InChI
1S/C10H13N5O5/c11-10-13-7-4(8(19)14-10)12-2-15(7)9-6(18)5(17)3(1-16)20-9/h2-3,5-6,9,16-18H,1H2,(H3,11,13,14,19)/t3-,5-,6-,9-/m1/s1
Clave InChI
NYHBQMYGNKIUIF-UUOKFMHZSA-N
Aplicación
- as a ribonucleoside component of the basal medium to study its effects on Bacillus mojavensis′s anaerobic growth
- as a component of the Dulbecco′s modified Eagle medium (DMEM) to culture mouse-derived embryonic stem cells
- as a component of the nucleoside solution to culture chicken embryonic stem cells
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?