Merck
G6144
Sigma-Aldrich
Gelatina from porcine skin
gel strength 80-120 g Bloom, Type A
Sinónimos:
Gelatin powder, Teleostean gelatine
About This Item
Número de CAS:
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.83
type
Type A
Quality Level
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Application
Este producto se recomienda para usar como substrato de cultivo celular a 1-5 μg/cm2 o 0,5-50 μg/ml. La concentración óptima depende del tipo de célula, así como de la aplicación o de los objetivos experimentales.
La gelatina se ha utilizado en muchas aplicaciones. Tiene aplicación en el recubrimiento de los cultivos celulares para mejorar la fijación de las células, añadiéndose a la PCR para estabilizar la ADN Taq, como reactivo de bloqueo en la inmunoelectrotransferencia, el ELISA y la inmunocitoquímica, y como componente de los medios para la diferenciación de especies en bacteriología. Como polímero biocompatible y se ha utilizado como un vehículo de administración para la liberación de biomoléculas activas y la generación de armazones para aplicaciones de bioingeniería. En la industria farmacéutica, geltan puede utilizarse como agente de suspensión y encapsulante, entre otras aplicaciones.
Components
La gelatina es una mezcla heterogénea de proteínas hidrosolubles de elevados pesos moleculares promedio, presentes en el colágeno. Las proteínas se extraen hirviendo en agua la piel, los tendones, los ligamentos, los huesos, etc.. La gelatina de tipo A procede de tejido curado con ácido. La B procede de tejido curado con cal.
Caution
La gelatina seca, cuando se conserva en recipientes herméticos a temperatura ambiente, permanecerá inalterada durante muchos años. Cuando se calienta a 100°C en presencia de aire, se hincha, se vuelve blanda y se desintegra en una masa carbonácea con desprendimientos de bases piridina y amoníaco.
Preparation Note
Este producto procede de la piel porcina. La gelatina es más soluble en agua caliente que en agua fría. Es prácticamente insoluble en la mayoría de los disolventes orgánicos como el alcohol, el cloroformo, el disulfuro de carbono, el tetracloruro de carbono, el éter, el benceno, la acetona y los aceites. El número Bloom, determinado por el gelómetro Bloom, es una indicación de la fuerza de un gel formado a partir de una disolución de la concentración conocida. El número Bloom es proporcional a la masa molecular media. Los números Bloom de la gelatina de piel porcina varían de 90 a 300 g. Este producto tiene una fuerza de gel de 80-120.
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Rui Han et al.
Nanoscale, 14(33), 12060-12068 (2022-08-11)
Bacterial mechanical properties (cell wall stiffness and turgor) are important factors for bacterial survival in harsh environments. For an individual bacterial cell, it is challenging to determine the cell wall stiffness and turgor simultaneously. In this study, we adopted a
Romain Vian et al.
Food chemistry, 360, 130003-130003 (2021-05-17)
TiO2 nanoparticles known as E171 are one controversial food additive due to its potential toxicity. In this work, the main hypothesis is that the proteins adsorbed on the TiO2 nanoparticles prevent their aggregation and favor the cell penetration. To do
Christina Herre et al.
PloS one, 17(4), e0266774-e0266774 (2022-04-29)
In vitro assays of angiogenesis face immense problems considering their reproducibility based on the inhomogeneous characters of endothelial cells (ECs). It is necessary to detect influencing factors, which affect the angiogenic potency of ECs. This study aimed to analyse expression
Anthony Khong et al.
Nature communications, 13(1), 3735-3735 (2022-06-30)
The presence of the m6A modification in mammalian mRNAs is proposed to promote mRNA recruitment to stress granules through the interaction with YTHDF proteins. We test this possibility by examining the accumulation of mRNAs in stress granules in both WT
Brandan Walters et al.
Cells, 10(11) (2021-11-28)
Adipose-derived stem cells (ASCs) are an abundant and easily accessible multipotent stem cell source with potential application in smooth muscle regeneration strategies. In 3D collagen hydrogels, we investigated whether sustained release of growth factors (GF) PDGF-AB and TGF-β1 from GF-loaded
Artículos
Discussion of synthetic modifications to gelatin, improving the three-dimensional (3D) print resolution, and resulting material properties.