G3882
Gly-Gly-Gly-Gly
≥98% (TLC)
Sinónimos:
Glycyl-glycyl-glycyl-glycine, Tetraglycine, Triglycyl-glycine
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
Gly-Gly-Gly-Gly,
Ensayo
≥98% (TLC)
Nivel de calidad
Formulario
powder
color
white to off-white
mp
300 °C
aplicaciones
peptide synthesis
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
NCC(=O)NCC(=O)NCC(=O)NCC(O)=O
InChI
1S/C8H14N4O5/c9-1-5(13)10-2-6(14)11-3-7(15)12-4-8(16)17/h1-4,9H2,(H,10,13)(H,11,14)(H,12,15)(H,16,17)
Clave InChI
QMOQBVOBWVNSNO-UHFFFAOYSA-N
Amino Acid Sequence
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?