F8105
MCDB 153 Medium
With HEPES and sodium bicarbonate, without ʟ-glutamine, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Sinónimos:
153 Medium, Medium 153, MCDB Medium
About This Item
Código UNSPSC:
12352207
NACRES:
NA.71
Productos recomendados
Nombre del producto
MCDB 153 Medium, With trace elements, and 28mM HEPES, with sodium bicarbonate, without L-glutamine, liquid, suitable for cell culture
Nivel de calidad
Formulario
liquid
técnicas
cell culture | mammalian: suitable
componentes
L-glutamine: no
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
2-8°C
Aplicación
Originally developed for clonal and long term growth of human epidermal keratinocytes under serum-free conditions.
Cantidad
Formulated to contain 17.6 grams of powder per liter of medium.
Reconstitución
Supplement with 1.18 g/L sodium bicarbonate.
también adquirido normalmente con este producto
Referencia del producto
Descripción
Precios
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?