F4891
Anti-Goat/Sheep IgG−FITC antibody, Mouse monoclonal
clone GT-34, purified from hybridoma cell culture
Sinónimos:
Monoclonal Anti-Goat/Sheep IgG
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
FITC conjugate
forma del anticuerpo
purified from hybridoma cell culture
tipo de anticuerpo
secondary antibodies
clon
GT-34, monoclonal
Formulario
buffered aqueous solution
reactividad de especies
sheep, goat, bovine
no debe reaccionar con
rat, canine, mouse, rabbit, guinea pig, chicken, horse, pig, feline, human
condiciones de almacenamiento
protect from light
técnicas
dot immunobinding: 1:32
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:20
particle immunofluorescence: 1:32
isotipo
IgG1
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Categorías relacionadas
Descripción general
Especificidad
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Cláusula de descargo de responsabilidad
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)