F0715
Nutrient Mixture F-10 Ham
With sodium bicarbonate, without ʟ-glutamine, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Sinónimos:
Ham’s F-10
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
Nutrient Mixture F-10 Ham, With sodium bicarbonate, without L-glutamine, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Nivel de calidad
esterilidad
sterile-filtered
Formulario
liquid
técnicas
cell culture | mammalian: suitable
impurezas
endotoxin, tested
componentes
sodium pyruvate: 0.11 g/L
L-glutamine: no
NaHCO3: yes
phenol red: yes
HEPES: no
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
2-8°C
Aplicación
Reconstitución
también adquirido normalmente con este producto
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Artículos
Nutrient Mixture F-10 Ham Formulation
Nutrient Mixture F-10 Ham Formulation
Nutrient Mixture F-10 Ham Formulation
Nutrient Mixture F-10 Ham Formulation