Documentos clave
EPM1324-9905
Slide-Out Platform for Eppendorf® New Brunswick I26/I26R Incubator Shaker
for 125 mL Erlenmeyer flasks, dedicated, non-Interchangeable, aluminum
About This Item
Código UNSPSC:
41122800
NACRES:
NB.73
Materiales
aluminum
Características
dedicated
for 125 mL Erlenmeyer flasks
non-Interchangeable
fabricante / nombre comercial
Eppendorf® M1324-9905 (NA)
tamaño
76 cm × 46 cm
capacidad
(60 x 125 mL Erlenmeyer flasks)
Categorías relacionadas
Descripción general
Slide-Out platform for Eppendorf New Brunswick I26 and I26 R incubated shaker.
Información legal
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
New Brunswick is a trademark of Eppendorf AG
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)