EP5895175007
Eppendorf® FA-6x250 rotor
for 6 x 250 mL tubes incl. QuickLock rotor cover, aerosol-tight, Centrifuge 5910 R/5920 R
Sinónimos:
Eppendorf Rotor
About This Item
Código UNSPSC:
41103900
NACRES:
NB.82
Productos recomendados
Características
for 6 x 250 mL tubes incl. QuickLock rotor cover, aerosol-tight, Centrifuge 5910 R/5920 R
envase
case of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Eppendorf® 5895175007
Parámetros
10,000 rpm speed
temp. de almacenamiento
room temp
Categorías relacionadas
Información legal
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)