EP5825740009
Adapter for Eppendorf® S-4-104
capacity, 1.5/2.0 mL, pack of 2
About This Item
Productos recomendados
Materiales
flat bottom
Características
capacity 1.5/2.0 mL
for use with aerosol-tight lid
envase
pack of 2
fabricante / nombre comercial
Eppendorf® 5825740009 (Global)
Parámetros
3,197 × g max. RCF
técnicas
centrifugation: suitable
Altura
39 mm
Diámetro
11 mm
compatibilidad
for use with 750 mL round bucket
Descripción general
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)