EP5825718003
SBS adapter, for 1 plate with frame in SBS format
for 1 plate with frame in SBS format, pkg of 2 ea
About This Item
Código UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.35
Productos recomendados
Características
for 1 plate with frame in SBS format
envase
pkg of 2 ea
fabricante / nombre comercial
Eppendorf® 5825718003
Categorías relacionadas
Descripción general
For Use With (Equipment): Rotors A-2-MTP and A-2-DWP
Información legal
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)