EP5820733004
Eppendorf® Adapter, for Eppendorf Conical Tubes with snap cap
tube capacity 25 mL, case of 6 ea, for use with for centrifuges with rotors for conical 50 mL tubes
About This Item
Código UNSPSC:
41103911
NACRES:
NB.01
Productos recomendados
envase
case of 6 ea
fabricante / nombre comercial
Eppendorf® 5820733004
tubo capacidad
25 mL
compatibilidad
for use with for centrifuges with rotors for conical 50 mL tubes
Categorías relacionadas
Información legal
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)