D9758
Dilaurin Mixed Isomers
≥99%
Sinónimos:
Dilaurin Isomer Mixture
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
plant kernels (palm)
Nivel de calidad
Ensayo
≥99%
Formulario
powder
grupo funcional
ester
tipo de lípido
neutral glycerides
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
CCCCCCCCCCCC(=O)OCC(O)COC(=O)CCCCCCCCCCC.CCCCCCCCCCCC(=O)OCC(CO)OC(=O)CCCCCCCCCCC
InChI
1S/2C27H52O5/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-26(29)31-23-25(28)24-32-27(30)22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2;1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-26(29)31-24-25(23-28)32-27(30)22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h2*25,28H,3-24H2,1-2H3
Clave InChI
RURSPNRVQHSFCU-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?