D3385
3′-Dephosphocoenzyme A
≥90% (HPLC)
Sinónimos:
3′-Desphosphocoenzyme A, dpCoA
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
synthetic (organic)
Nivel de calidad
Ensayo
≥90% (HPLC)
Formulario
powder
impurezas
≤1% CoA
solubilidad
H2O: soluble-50 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
CC(C)(COP(O)(=O)OP(O)(=O)OCC1OC(C(O)C1O)n2cnc3c(N)ncnc23)C(O)C(=O)NCCC(=O)NCCS
InChI
1S/C21H35N7O13P2S/c1-21(2,16(32)19(33)24-4-3-12(29)23-5-6-44)8-39-43(36,37)41-42(34,35)38-7-11-14(30)15(31)20(40-11)28-10-27-13-17(22)25-9-26-18(13)28/h9-11,14-16,20,30-32,44H,3-8H2,1-2H3,(H,23,29)(H,24,33)(H,34,35)(H,36,37)(H2,22,25,26)
Clave InChI
KDTSHFARGAKYJN-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)