CLS640660
PYREX® economy Squibb separatory funnel
polyethylene stopper, PTFE stopcock, pack of 4 ea
Sinónimos:
pouring funnel
About This Item
Productos recomendados
Materiales
PTFE stopcock
polyethylene stopper
envase
pack of 4 ea
fabricante / nombre comercial
Corning 6406-60
cuerpo Al × D.E.
255 mm × 53 mm
capacidad
60 mL
vástago Al × D.E.
52 mm × 7 mm
volumen
60 mL
Descripción general
Información legal
Producto relacionado
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)