CLS4815
Corning® gel-loading pipet tips
0.2-10μL flat microvolume gel-loading pipet tips, natural, non-sterile, 200 tips/rack, 400 tips/case
Sinónimos:
gel loading pipet tips, gel loading pipette tips
About This Item
RNase free
barrier: no
disposable
endotoxin free
filter: no
graduation: no
packaging: rack
Productos recomendados
Materiales
natural tip
polypropylene
esterilidad
non-sterile
Características
DNase free
RNase free
barrier: no
disposable
endotoxin free
filter: no
graduation: no
packaging: rack
envase
rack of 200
fabricante / nombre comercial
Corning 4815
Longitud
83 mm
intervalo de volumen
0.2-10 μL
Categorías relacionadas
Descripción general
- Tips are 83 mm in length
- Total capacity of 200 μL
- 200 tips/rack
- Nonsterile
- Certified RNase-/DNase-free, nonpyrogenic and trace metal-free
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)