CLS4518
Corning® High Content Imaging Microplate
black cyclic olefin copolymer (COC), flat bottom, sterile, film bottom, lid, pack of 20
About This Item
clear bottom
flat bottom
flat bottom wells
Productos recomendados
Materiales
black cyclic olefin copolymer (COC)
clear bottom
flat bottom
flat bottom wells
esterilidad
sterile
Características
lid
film bottom
low base
envase
pack of 20 plates
pack of 20
fabricante / nombre comercial
Corning 4518
tamaño
384 well
superficie
0.03 cm2 , cell growth area
pocillo volumen
80 μL
pocillo volumen de trabajo
45 μL
tipo de unión
Tissue Culture (TC)-treated surface
Categorías relacionadas
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Los clientes también vieron
Artículos
A frequently asked questions guide for users of the Corning® high content screening microplates.
A frequently asked questions guide for users of the Corning® high content screening microplates.
A frequently asked questions guide for users of the Corning® high content screening microplates.
A frequently asked questions guide for users of the Corning® high content screening microplates.